P7908
N-(1-Pyrenyl)maleimide
Sinônimo(s):
1-(1-Pyrenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
235-237 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
chave InChI
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Oligodeoxynucleotide derivatives
- Polymer conjugates of immunogenic peptides
- Modified oligonucleotides for biosensing applications,
Reactant:
- Involved in synthesis of thermally stable fluorescent maleimide/isobutene alternating copolymers
- Used as derivitizing agent for determination of glutathione disulfide levels in biological samples
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.