39326
N-[2-(Dansylamino)ethyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Maleimidoethyl)-5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonamide, N-(2-Maleimidoethyl)dansylamide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
fluorescência
λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C18H19N3O4S/c1-20(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)26(24,25)19-11-12-21-17(22)9-10-18(21)23/h3-10,19H,11-12H2,1-2H3
chave InChI
GFVSIWWKMOVBJL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)