C1484
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
≥95% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(4-(7-(diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)phenyl)-, CPM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
técnica(s)
titration: suitable
cor
yellow
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a nontoxic substitute for conjugation with antibody(93)
- to aid fluorescent detection of Coenzyme A (CoA-SH) in human N-myristoyltransferases assay (94)
- in thermostability shift assay of recombinant protein(95)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?