82669
1-Pyrenebutyric hydrazide
for fluorescence, ≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
4-(1-Pyrenyl)butyric hydrazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
solid
pf
167-171 °C
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H18N2O/c21-22-18(23)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6,21H2,(H,22,23)
chave InChI
SOPPDVMSOKMZOC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Determination of succinylacetone (SA) in urine samples of hepatorenal tyrosinemia patients using high-pressure liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Determination of glutaric and 3-hydroxyglutaric acids in urine of glutaric acidemia type I patients using HPLC technique with intramolecular excimer-forming fluorescence derivatization.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3