46985
Fluorescein-5-thiosemicarbazide
suitable for fluorescence, ~80% (HPCE)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~80% (HPCE)
Formulário
solid
solubilidade
DMF: soluble
H2O: soluble
fluorescência
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=S)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C21H15N3O5S/c22-24-21(30)23-10-1-4-13(16(7-10)20(27)28)19-14-5-2-11(25)8-17(14)29-18-9-12(26)3-6-15(18)19/h1-9,25H,22H2,(H,27,28)(H2,23,24,30)
chave InChI
MEUCHQDLZYLNQY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Cell-surface functional groups (glycophorins) in the study of the effect of deoxygenation in the red blood cell membrane.
- Saccharides applicable in polysaccharide imaging in live cells.
- Chondroitin sulfate nanogels applicable in cell-specific drug delivery applications.
Características e benefícios
- It displays strong fluorescence property.
- Shows an intrinsic reactivity of the thiosemicarbazide group towards the aldehyde group.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?