Documentos Principais
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimide
95%
Sinônimo(s):
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
Beilstein:
1525008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4760 (lit.)
p.e.
97 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
chave InChI
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Refrigerate
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary