226351
N-Hydroxymaleimide
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
1-Hydroxypyrrole-2,5-dione
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Hydroxymaleimide, 97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Addition Reactions
pf
130-133 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
imide
maleimide
cadeia de caracteres SMILES
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
chave InChI
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?