227463
1,1′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide
95%
Sinônimo(s):
Bismaleimide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
156-158 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(Cc3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)cc2
InChI
1S/C21H14N2O4/c24-18-9-10-19(25)22(18)16-5-1-14(2-6-16)13-15-3-7-17(8-4-15)23-20(26)11-12-21(23)27/h1-12H,13H2
chave InChI
XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?