32061
Trifluralin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
ZSDSQXJSNMTJDA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
ionization (GC-MS-NCI) technique for qualitative and quantitative analysis of trifluralin from soil extract samples.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)