63175
4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate, GMBS
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: linker
pf
123-129 °C
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(C=C1)=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
chave InChI
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?