755850
11-Maleimidoundecanoic acid
95% (GC)
Sinônimo(s):
11-Maleimide undecanoic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-undecanoic acid, MM-281, MUDA, Maleimidoundecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95% (GC)
Formulário
powder
pf
94-98 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20)
chave InChI
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)