61670
Dodecanoyl chloride
purum, ≥97.5% (GC)
Sinônimo(s):
Lauroyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
índice de refração
n20/D 1.445
pf
-13--10 °C
densidade
0.922 g/mL at 20 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
chave InChI
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Chitosans, by converting it into acylated chitosans for increasing solubility in organic solvents.
- Microfibrillated cellulose (MFC) for improving dispersibility in biopolyamide nanocomposites.
It can also be used as a:
- Starting material for the synthesis of (R)-3-aminotetradecanoic acid (iturinic acid).
- Reagent for the preparation of (3,6-bis(dodecanamido)-2,7-dibromo-9-dodecyl-9H-carbazole).This amide intermediate can be further used in the synthesis of azomethine-bridged ladder-type poly( p-phenylene)s.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)