156833
Nonanoyl chloride
96%
Sinônimo(s):
Pelargonyl chloride
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
chave InChI
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-nonanoyl piperonylamide
- caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide
- n-benzylnonanamide
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
99 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?