P78
Palmitoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Hexadecanoyl chloride
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
88-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
chave InChI
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To introduce carbon chain in glycosphingolipid galactosyl ceramide through stereoselective olefin cross-metathesis.
- To prepare monoacyl and 1,3-symmetrical triacylglycerols via regioselective ring opening of an oxirane.
It can also be used in the total synthesis of:
- Hericenone J and 5′ -deoxohericenone C (hericene A).
- Seminolipid.
- Mycobactin S and T equivalents having catechol-glycine group instead of phenol-oxazoline of the naturally occurring mycobactins.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?