Documentos Principais
8.00510
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14COCl
Número CAS:
Peso molecular:
274.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-996-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
199 °C/27 hPa
pf
12 °C
temperatura de transição
flash point 182 °C
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
chave InChI
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Palmitic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
P0500
Palmitic acid