185205
Myristoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
Tetradecanoyl chloride
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
chave InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?