147249
Heptanoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
Enanthic chloride, Oenanthic chloride
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
chave InChI
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?