109614
Butyryl chloride
98%
Sinônimo(s):
Butanoic acid chloride, Butyric acid chloride, Butyric chloride, Butyroyl chloride, n-Butanoyl chloride, n-Butyroyl chloride, n-Butyryl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−89 °C (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?