8.07063
Propionyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Propionyl chloride, Propionic acid chloride
About This Item
pressão de vapor
106 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
270 °C
potência
823 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
3.6-11.9 % (v/v)
p.e.
80 °C/1013 hPa
pf
-94 °C
temperatura de transição
flash point 6.5 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CC
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
chave InChI
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Propionyl Chloride in Anticancer Research: Propionyl chloride is used in the synthesis of novel quinazolinone acetamides evaluated for their anticancer properties (Hakim et al., 2022).
- Propionyl Chloride in Antibacterial Agents: Used in the synthesis of nonphenolic diarylheptanoids to study their antibacterial activities (Demir et al., 2020).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.057 - 1.059
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup