densidade de vapor
3.7 (vs air)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−89 °C (lit.)
solubilidade
diethyl ether: miscible(lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A reagent in the acylation of thiophene in the liquid phase catalyzed by zeolites.
- A source of CO and -Cl in the chlorocarbonylation of aryl bromides to yield acid chlorides.
- An intermediate in the synthesis of aryl [11C]methylsulfones for PET applications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?