233803
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
97%
Sinônimo(s):
1-(Trimethylsilyl)-3-propanol, 3-(Trimethylsilyl)-1-propanol, 3-(Trimethylsilyl)propanol, 3-(Trimethylsilyl)propyl alcohol, 3-Hydroxypropyltrimethylsilane
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
111-112 °C/96 mmHg (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCCO
InChI
1S/C6H16OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
YNUUCDHAZGAVEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- the synthesis of telechelic oligomers via atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene
- the preparation of the β-seleno-γ-silyl alcohols
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?