226890
2-(Trimethylsilyl)ethanol
96%
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyethyl)trimethylsilane
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
226890-10G | 4061838780416 |
226890-1G | 4061837522147 |
226890-50G | 4061837522154 |