Documentos Principais
198358
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
Sinônimo(s):
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Beilstein:
1788515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
49-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)