339245
Hydrobromic acid
48 wt. % in H2O, ≥99.99%
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.8 (vs air)
pressão de vapor
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
descrição
48% aqueous HBr
Ensaio
≥99.99%
forma
liquid
concentração
48 wt. % in H2O
densidade
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
chave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Bromination of benzothiadiazoles and methylamines.
- Oxidative bromination of olefins, alkynes, and ketones to corresponding dibrominated alkanes, alkenes, and α-bromoketones.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1