Documentos Principais
380423
Sigma-Aldrich
Triethylsilanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3SiOH
Número CAS:
Peso molecular:
132.28
Beilstein:
1732848
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
158 °C (lit.)
86-87 °C/33 mmHg (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](O)(CC)CC
InChI
1S/C6H16OSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Monika Stróżyńska et al.
Journal of chromatography. A, 1597, 1-8 (2019-03-18)
A new, simple derivatization method for the determination of perfluorocarboxylic acids (PFCAs, C3-C12) in water is presented. The method is based on an acid-catalyzed esterification of perfluorinated carboxylic acids with triethylsilanol. During the reaction, a triethylsilyl ester is formed which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
380423-1ML
380423-25ML
380423-5ML4061838135520