289094
tert-Butyldimethylsilanol
99%
Sinônimo(s):
1-(1,1-Dimethylethyl)-1,1-dimethylsilanol, tert-Butyl(hydroxy)dimethylsilane, tert-Butyldimethylsilanol, tert-Butyldimethylsilyl hydroxide, Dimethyl-tert-butylsilanol
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
139 °C/739 mmHg (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3
chave InChI
FGWRMMTYIZKYMA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the preparation of α-chiral ether derivatives by catalytic asymmetric allylic substitution.
- As an initiator for the polymerization of 1,2 benzenedicarboxaldehyde.
- In the synthesis of enol silyl ethers.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289094-25G | 4061838119131 |
289094-5G | 4061838119148 |