Key Documents
712728
Sigma-Aldrich
N-Tosylaziridine
98%
Sinônimo(s):
N-(p-Toluenesulfonyl)aziridine, N-(p-Tolylsulfonyl)aziridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
197.25
Beilstein:
154388
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
98%
forma
crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for beta-aminoethylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)