245771
Isobutyric anhydride
97%
Sinônimo(s):
2-Methylpropionic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 67 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
624 °F
Lim. expl.
1.09 %, 87 °F
7.7 %, 127 °F
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
−56 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
245771-25ML | 4061837376535 |
245771-500ML | 4061825849669 |
245771-1L | |
245771-250ML | |
245771-2L | 4061825849652 |