Documentos Principais
B103551
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Sinônimo(s):
Butanoic anhydride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
1099474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
5.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 79.5 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
535 °F
Lim. expl.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−75-−66 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B103551-2L
B103551-500ML4061838352392
B103551-1L4061833420423
B103551-25KG
B103551-25ML
B103551-4L