19270
Butyric anhydride
purum, ≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
Butanoic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 79.5 °C)
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (NT)
temperatura de autoignição
535 °F
Lim. expl.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
pb
198-199 °C (lit.)
pf
−75-−66 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble (with decomposition)(lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- dibutyrylchitin, a lipophilic chitin diester
- N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-n-butyramide
- butyric-ester derivatives of hyaluronic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?