286508
Palmitic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Hexadecanoic anhydride
Ensaio
97%
pf
61-64 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
chave InChI
QWZBEFCPZJWDKC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)