Documentos Principais
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Butyric anhydride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-383-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-7.6 % (v/v)
p.e.
195-199 °C/1013 hPa
pf
-75 °C
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
0.963 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(=O)CCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup