Documentos Principais
W527211
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Sinônimo(s):
Butanoic anhydride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
1099474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.45 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 79.5 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
535 °F
Lim. expl.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−75-−66 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
butter
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Butyric anhydride can be used to prepare various flavor & fragrance compounds like neryl butyrate, geranyl butyrate, and butyl butyrllactate.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W527211-25KG4061838194534
W527211-10KG
W527211-1KG4061837542466
W527211-SAMPLE4061838194541