538264
Butyronitrile
≥99%
Sinônimo(s):
Propyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
23 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
910 °F
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
115-117 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
solubilidade
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
densidade
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?