T72001
Trimethylacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
Pivalonitrile, tert-Butyl cyanide
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
105-106 °C (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
chave InChI
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?