Documentos Principais
131261
Sigma-Aldrich
Nonanenitrile
98%
Sinônimo(s):
Octyl cyanide, Pelargononitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CN
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Beilstein:
1746339
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.6 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
224 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
chave InChI
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nonanenitrile was used as an organic nitrogen standard in the determination of a quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive