Documentos Principais
U1605
Sigma-Aldrich
Dodecanenitrile
99%
Sinônimo(s):
Lauronitrile, Undecyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CN
Número CAS:
Peso molecular:
181.32
Beilstein:
970348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
198 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
chave InChI
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)