166650
Hexanenitrile
98%
Sinônimo(s):
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pb
161-164 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?