D77001
Adiponitrile
99%
Sinônimo(s):
1,6-hexanedinitrile, ADN, 1,4-Dicyanobutane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1022 °F
Lim. expl.
4.99 %
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
295 °C (lit.)
pf
1-3 °C (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
chave InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?