130621
Glutaronitrile
99%
Sinônimo(s):
1,3-Dicyanopropane
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
285-287 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCC#N
InChI
1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2
chave InChI
ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- An electrolyte additive in high energy/power Li-ion batteries.
- A glutarate ligand source to prepare zinc glutarate (ZnGA) by reacting with zinc perchlorate hexahydrate.
- A reactant to synthesize pentanedithioamide by reacting with Lawesson′s reagent in the presence of boron trifluoride etherate (BF3.OEt2).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?