Key Documents
C91204
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl ether
98%
Sinônimo(s):
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
About This Item
Fórmula linear:
O(CH2CH2CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
1746454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
chave InChI
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)