109924
3-Hydroxypropionitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
922 °F
Lim. expl.
12.1 %
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
pf
−46 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
chave InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Hydroxypropionitrile serves as an intermediate through nucleophilic addition or hydrogenation to synthesize heterocyclic rings, mercaptopropanoic acid, or cyclophosphamide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?