236357
3-Hydroxypropionitrile
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
922 °F
Lim. expl.
12.1 %
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
pf
−46 °C (lit.)
solubilidade
diethyl ether: slightly soluble 2.3 % (w/w) at 15 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
carbon tetrachloride: insoluble(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
chave InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy
- in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells
- as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?