50640
Glycolic acid nitrile solution
~70% in H2O
Sinônimo(s):
Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
contém
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Nível de qualidade
concentração
~70% in H2O
índice de refração
n20/D 1.389
densidade
1.076 g/mL at 20 °C
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
chave InChI
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?