83845
N-(Cyanomethyl)acetamide
≥97.0% (elemental analysis)
Sinônimo(s):
2-(Acetamido)acetonitrile, AAN, Aceturic acid nitrile
Ensaio
≥97.0% (elemental analysis)
forma
solid
pf
73-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCC#N
InChI
1S/C4H6N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
LHWCUMYXUCPQSZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3