Documentos Principais
607584
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6H515NO2
Peso molecular:
137.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
pf
155-159 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
chave InChI
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)