Documentos Principais
607576
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
3-Cyano-13C,15N-phenol
About This Item
Fórmula linear:
15N13C-C6H4OH
Peso molecular:
121.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
chave InChI
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)