Key Documents
609072
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N N-Fmoc derivative
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Peso molecular:
388.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
atividade óptica
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
180-187 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i25+1
chave InChI
SJVFAHZPLIXNDH-LJSUXKQBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3