388505
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Sinônimo(s):
13C Labeled carbon monoxide
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Ensaio
99% (CP)
pf
−207 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
chave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
Aplicação
Embalagem
Produtos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
recomendado
válvula de controle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1