427292
1-Bromo-2-butyne
≥98%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-2-methylacetylene, 2-Butyn-1-yl bromide, 2-Butynyl bromide, 4-Bromobut-2-yne
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
chave InChI
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
- 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride
- mono-propargylated diene derivative
- isopropylbut-2-ynylamine
- allenylcyclobutanol derivatives
- allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane
- allenylindium
- alkynyl alcohols
- axially chiral teranyl compounds
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?